Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit v2
Beschreibung
Caractéristiques du kit :
• Intégration transparente avec le module de concentration RiboMinus™ (disponible séparément) pour purifier l’ARN après la déplétion de l’ARN ribosomique
• Flux de travail d’une heure et demi
• Plage d’entrée de 1 à 5 µg
Le kit RiboMinus™ eucaryote v2 est une amélioration du système précédent (kit RiboMinus™ eucaryote pour l’ARN-Seq). Il élimine bien plus d’ARNr (cytoplasmique et mitochondrial) de l’ARN total. Lorsqu’il est utilisé avec nos kits de construction de bibliothèques pour le séquençage, le kit d’eucaryote RiboMinus™ v2 fournit une cartographie maximale de la base de données de référence avec un biais minimal, maintenant des niveaux d’expression génétique relatifs d’espèces d’ARN encore plus petites. L’ARN total résultant après déplétion contient un ARNr contaminant minimum avec une variabilité réduite.
Le kit d’eucaryote RiboMinus v2 est conçu pour éliminer l’ARNr humain, de la souris et du rat. Le module de concentration RiboMinus™ (disponible séparément) est utilisé pour la purification de l’ARN après la déplétion de l’ARNr. Pour la purification à base de microbilles magnétiques, veuillez consulter le système eucaryote RiboMinus™ v2. Le kit d’eucaryotes RiboMinus v2 possède une plage d’entrée d’ARN de 1 à 5 µg. Pour les entrées inférieures (jusqu’à 100 ng), le système d’eucaryotes RiboMinus™ à faible entrée v2 est recommandé.
Le kit d’eucaryotes RiboMinus™ v2 contient suffisamment de réactifs pour effectuer 12 déplétions d’ARN ribosomique.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Mélange de sondes eucaryotes RiboMinus™ v 2°C à 20°C Microbilles magnétiques RiboMinus™ : +4°C 2 tampons d’hybridation : RT |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Espèces | souris, rat, Humain |
| Type de produit final | ARN du transcriptome |
| À utiliser avec (équipement) | Système Ion PGM™, système Ion Proton™, analyseur de génome Illumina™ II (GA II) |
| Gamme de produits | RiboMinus |
| Quantité | 12 réactions |
| Type de séquençage | Séquençage de transcriptome |
| Quantité de matériel de démarrage | 1 à 5 µg d’ARN total |
| Étape du flux de travail | Enrichissement des échantillons |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.