Learn More
Neville and More™ Bouchons inviolables rainurés pour flacon en verre Alpha
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Blanc / jaune
Quantité:
100/boîte
3000/boîte
Description
- Bouchon rainuré
- Matériau du col : verre inviolable
- Idéal pour conserver les liquides dans divers flacons, cuves et consommables de laboratoire
- Bande inviolable
- Non réactif
- Matériau : PP
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 2.8 cm |
À utiliser avec (application) | Retient les liquides |
Matériau | PP |
Quantité | 3000/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc / jaune |
Closure Included | Oui |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
À utiliser avec (équipement) | Flacon en verre Alpha |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 2,8 cm |