Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
Marque:  Kartell™ 0028400
384.62 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15895507
  • 510.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
  • En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
  • Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé  à 75°C sur de courtes périodes
  • Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm
90 mm (intérieur), 95 mm (extérieur)
PVC
330 mm (intérieur), 405 mm (extérieur)
Rectangulaires
Blanc
430 mm (intérieur), 505 mm (extérieur)
Bac photographique