Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Code produit. 15885507
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm
Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm
Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm
Intérieur : 520 x 420 x 90 mm ; extérieur : 600 x 495 x 100 mm
Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm
Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
5 pièces
Code produit. 15885507
Marque: Kartell™ 0028300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
  • En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
  • Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé à 75°C sur de courtes périodes
  • Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Dimensions (L x l x H) Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 80 mm (intérieur), 85 mm (extérieur)
Longueur (métrique) 350 mm (intérieur), 420 mm (extérieur)
Matériau PVC
Type Plateau profond
Largeur (métrique) 300 mm (intérieur), 375 mm (extérieur)
Nb par paquet 1 pièce
Forme Rectangulaires