Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm
Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm
Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm
Intérieur : 520 x 420 x 90 mm ; extérieur : 600 x 495 x 100 mm
Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm
Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
5 pièces
Description
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
- En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
- Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé à 75°C sur de courtes périodes
- Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 60 mm (extérieur), 60 mm (intérieur) |
| Longueur (métrique) | 250 mm (intérieur), 302 mm (extérieur) |
| Matériau | PVC |
| Type | Bac photographique |
| Largeur (métrique) | 200 mm (intérieur), 250 mm (extérieur) |
| Nb par paquet | 1 pièce |
| Forme | Rectangulaires |