Learn More
Ribavirine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15599513
compliance-icons
Ribavirine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15599513
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15599513
Marque: Thermo Scientific Acros 460480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
La ribavirine, CAS nº 36791-04-5, est un agent antiviral et un analogue de la guanosine, qui arrête la synthèse de l’ARN viral et le coiffage de l’ARNm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La ribavirine est un analogue nucléosidique antiviral à large spectre
  • Elle inhibe la synthèse du génome viral
Applications
  • La ribavirine est un composé antiviral
  • Son métabolite, la ribavirine 5’-phosphate, inhibe l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMP), qui intervient dans la biosynthèse du GTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36791-04-5
Formule moléculaire C8H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Clé InChI IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonyme ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
CID PubChem 37542
ChEBI CHEBI:63580
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribavirin
Résidus d’allumage 0.25% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0427390 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2024 Catalog Number460480050,460480250,460480010
Numéro de lotA0448485 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number460480050,460480250,460480010
Numéro de lotA0398583 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2021 Catalog Number460480050,460480250,460480010
Numéro de lotA0398583 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number460480050,460480250,460480010
Numéro de lotA0367442 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2020 Catalog Number460480050,460480250,460480010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ribavirin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Ribavirine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >