Learn More
Fil en rhodium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337317
Fil en rhodium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337317
25 cm
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Code produit. 11337317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011577.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 cm
Pourcentage de pureté 99.8%
Poids ≈0.61g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ26I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2022 Catalog Number011577.BY,011578.CC,011577.BU
Numéro de lotA13Y021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011577.BY,011578.CC,011577.BU
Numéro de lotJ20Q084 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011577.BY,011578.CC,011577.BU
Numéro de lotY03D027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011577.BY,011578.CC,011577.BU
Numéro de lotI20S018 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number011577.BY,011578.CC,011577.BU
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fil en rhodium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >