Learn More
Mousse/poudre de rhodium, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15465995
Mousse/poudre de rhodium, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15465995
0.5 g
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Code produit. 15465995
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012073.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Couleur Gris
Aspect gray sponge/powder
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 0.5 g
Odeur Odorless
Forme Éponge / poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU23I011 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2022 Catalog Number012073.02,012073.04
Numéro de lotP29I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012073.02,012073.04
Numéro de lotN23H061 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Numéro de lotW18E031 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Numéro de lotE01R042 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Nom du produit
Mousse/poudre de rhodium, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >