Learn More
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11351858
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351858
2 g
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Code produit. 11351858
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011814.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-35-0
Numéro MDL MFCD00011205
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) oxide
Point de fusion 1100°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 80.6% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.20 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT10J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog Number011814,011814.02,011814.04
Numéro de lotT26I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog Number011814.02,011814.04,011816.03
Numéro de lotW26I016 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number011814.02,011814.04,011816.03
Numéro de lotQ23F029 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2022 Catalog Number011814.02,011814.04,011816.03
Numéro de lotL10Y032 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011814.02,011814.04,011816.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals >