Learn More
Iodure de rhodium(III), 99,9 % (à base de métaux), Rh 20,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361648
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15492-38-3
Formule moléculaire I3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 483.62
Numéro MDL MFCD00016311
Clé InChI KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC rhodium(3+) triiodide
SMILES [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) iodide
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 483.62
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 20.8% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic