Learn More
Iodure de rhodium(III), 99,9 % (à base de métaux), Rh 20,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) iodide |
Couleur | Noir |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 483.62 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 20.8% min. |
Odeur | Odorless |