Learn More
Solution de chlorure de rhodium(III), 99,5 % (base des métaux), Rh 10 % w/w (cont. du Rh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium (III) chloride solution |
Couleur | Marron-rouge |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | RhCl3 |
Numéro UN | UN3264 |
Concentration | Rh 10% w/w (cont. Rh) |
Merck Index | 14,8188 |
Informations sur la solubilité | Immiscible in water. |
Poids de la formule | 209.26 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |