Learn More
Chlorure de rhodium(III), anhydre, 48,6-49,2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
623.00€ - 2708.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-07-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00011204 |
Clé InChI | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Trichlorure de rhodium(3+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10558902
|
Thermo Scientific Acros
419105000 |
500 mg | Flacon en verre |
623.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10209043
|
Thermo Scientific Acros
419100025 |
2.5 g | Flacon en verre |
2708.00€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionChemical Identifiers
10049-07-7 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
Trichlorure de rhodium(3+) |
Specifications
717.0°C (730.0 mmHg) | |
450.0°C | |
10049-07-7 | |
Poudre cristalline | |
RhCl3 | |
02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
48.6 to 49.2% Rh | |
5.3800g/mL |
Rhodium(III) chloride | |
48.6-49.2% Rh | |
Noir | |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
15, 8313 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorure de rhodium(3+) | |
209.26 | |
5.38 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-165-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.,Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.,Peut être corrosif pour les métaux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .,Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche