Learn More
Bromure de rhodium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
763.00€ - 3233.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123333-87-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.62 |
Numéro MDL | MFCD00149837 |
Clé InChI | MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | rhodium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011816.03 |
1 g |
763.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011816.06 |
5 g |
3233.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123333-87-9 | |
342.62 | |
MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] |
Br3Rh | |
MFCD00149837 | |
rhodium(3+) tribromide |
Spécification
Rhodium(III) bromide hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00149837 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] | |
342.62 | |
Hygroscopic |
123333-87-9 | |
Br3Rh | |
MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) tribromide | |
342.62 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 239-687-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche