Learn More
2,4-pentanedionate de rhodium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Rh 25,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 800.99€
Identifiants chimiques
CAS | 14284-92-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21O6Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 400.23 |
Numéro MDL | MFCD00083144 MFCD00083144 |
Clé InChI | DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K |
Synonyme | rhodium iii acetylacetonate-rh |
CID PubChem | 131675882 |
SMILES | [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11300719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010561.02 |
0.5 g |
445.22€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11390709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010561.03 |
1 g |
800.99€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010561.06 |
5 g |
sur devis
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14284-92-5 | |
400.23 | |
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K | |
131675882 |
C15H21O6Rh | |
MFCD00083144 MFCD00083144 | |
rhodium iii acetylacetonate-rh | |
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spécification
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate | |
14284-92-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00083144 MFCD00083144 | |
Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water. | |
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
400.23 | |
400.23 | |
Premion™ |
263°C to 264°C | |
Cristalline | |
C15H21O6Rh | |
rhodium iii acetylacetonate-rh | |
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K | |
tris(4-hydroxypent-3-en-2-one) rhodium | |
131675882 | |
99.99% | |
Rh 25.2% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-192-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.