Learn More
2,4-pentanedionate de rhodium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Rh 25,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390709
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14284-92-5
Formule moléculaire C15H21O6Rh
Poids moléculaire (g/mol) 400.23
Numéro MDL MFCD00083144 MFCD00083144
Clé InChI DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Synonyme rhodium iii acetylacetonate-rh
CID PubChem 131675882
SMILES [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 263°C to 264°C
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
Nom IUPAC (E)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; rhodium
Poids de la formule 400.23
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 25.2% min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.