Learn More
Acétate de rhodium(II), dimère, 99,99 % (analyse de métaux), Rh 46,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(II) acetate, dimer |
Point de fusion | 205°C |
Note relative au nom | Rh 46.2% min. |
Couleur | Vert |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol |
Nom IUPAC | rhodium(2+);tétraacétate |
Poids de la formule | 441.99 |