Learn More
Dimère d’acétate de rhodium(II), dihydraté, environ 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
298.49€ - 1157.76€
Identifiants chimiques
CAS 29998-99-0
Formule moléculaire C8H16O10Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 478.02
Numéro MDL MFCD00149212
Synonyme Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10062580
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197612500
250 mg Flacon en verre
298.49€
250mg
10402781
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197610010
1 g Flacon en verre
1157.76€
1g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
29998-99-0
478.02
Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
C8H16O10Rh2
MFCD00149212
Spécification
Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
29998-99-0
Poudre fine
[(CH3CO2)2RhH2O]2
08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
478.02
Authentique
ca 43% Rh
Vert
C8H16O10Rh2
MFCD00149212
Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
478.02
∼43% (Rh)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement