Learn More
Dimère d’acétate de rhodium(II), anhydre, ca 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
286.00€ - 4478.00€
Identifiants chimiques
CAS 15956-28-2
Formule moléculaire C8H12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 441.99
Numéro MDL MFCD00003538
Clé InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
CID PubChem 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10134970
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
268632500
250 mg Flacon en verre
286.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10083250
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
268630010
1 g Flacon en verre
1108.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11934361
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
268630050
5 g Flacon en verre
4478.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15956-28-2
441.99
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
122130469
C8H12O8Rh2
MFCD00003538
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spécification
Rhodium(II) acetate dimer
15956-28-2
Poudre de microcristaux
MFCD00003538
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Tétraacétate de bis(λ²-rhodium(2+))
122130469
∼46% (Rh)
205.0°C
Vert
C8H12O8Rh2
15,8311
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
441.99
441.98
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 240-084-8
Identifiant produit
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.