Learn More
Dimère d’acétate de rhodium(II), anhydre, ca 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934361
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15956-28-2
Formule moléculaire C8H12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 441.99
Numéro MDL MFCD00003538
Clé InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
CID PubChem 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) acetate dimer
Point de fusion 205.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre de microcristaux
Quantité 5 g
Merck Index 15,8311
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
Nom IUPAC Tétraacétate de bis(λ²-rhodium(2+))
Poids de la formule 441.98
Pourcentage de pureté ∼46% (Rh)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.