Learn More
Acétate de rhodium, environ 40 % Rh, marron, soluble dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium acetate |
Note relative au nom | ca. 40% Rh |
Couleur | Marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Formule linéaire | Rh(CO2CH3)x |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 130.96 |
Pourcentage de pureté | ∼40% (Rh) |
Spectre IR | Authentique |