Learn More
Rhodium, 5 % sur carbone, sec, Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 2756.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11428536
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.03
1 g
127.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11438536
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.06
5 g
636.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11448536
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.14
25 g
2756.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rhodium, 5 % sur carbone est un réactif utile pour la conversion des nitriles en amines primaires et l’hydrogénation des anneaux aromatiques, pyridines, aldéhydes et sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes, le trifluorure de chlore et le difluorure d’oxygène.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-16-6
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Spécification
Rhodium
7440-16-6
MFCD00011201 MFCD03458392
14,8186
Insoluble in water.
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
5% on carbon, dry
Rh
UN1325
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9069000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante