Learn More
Rhodium, 5 % sur poudre d’oxyde d’aluminium, réduite, Alfa Aesar™
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311838
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011770.04
2 g
N/A
11301838
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011770.09
10 g
N/A
11391828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011770.18
50 g
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-16-6
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Spécification
Rhodium
7440-16-6
Rh
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
Poudre
Noir
Black powder
MFCD00011201 MFCD03458392
Insoluble in water.
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante