Learn More
Rhodium, 5 % sur pâte de carbone actif, C101023-5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326279
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11326279
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044863.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC Rhodium (métal)
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Note relative au nom 5% on activated carbon paste, C101023-5
Couleur Noir
Forme physique Pâte
Quantité 2 g