Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G Perchlorate Laser Grade 99 %
Code produit. 10474891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
Code produit. 10474891
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419035000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13161-28-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O7
Poids moléculaire (g/mol) 543.013
Numéro MDL MFCD00013117
Clé InChI HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13651880
Nom IUPAC éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; acide perchlorique
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G perchlorate
Note relative au nom laser grade, 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Fluorescence max. 547nm (in methanol)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 528nm (in methanol)
Poids de la formule 543.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rose-Rouge
Quantité 500 mg
Forme physique Poudre cristalline aux cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G perchlorate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.