Learn More
Gibco™ rhLaminin-521
rhLaminin-521
93.00€ - 734.00€
Spécification
Type de cellule | Cellules souches |
---|---|
Classification | Sans xéno-contaminants |
Type de culture | Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire) |
Type de produit | Matrice extracellulaire |
pH | 6 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15481044
|
Gibco™
A29249 |
1 mg |
734.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15461945
|
Gibco™
A29248 |
100 μg |
93.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La laminine 521 humaine recombinante (rhLaminin-521) est une protéine recombinante humaine qui fournit une surface définie pour la culture de cellules souches pluripotentes humaines (CSP) sans apport nourricier. Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8™, il a été démontré que la rhLaminin-521 favorise la survie cellulaire dans des conditions stressantes en l’absence d’inhibiteurs de petites molécules. Il a été démontré que la rhLaminin-521 favorise la croissance des CSP pour 521 passages sans aucun signe d’anomalies caryotypes, tout en garantissant la différenciation des CSP dans les trois lignées germinales. La rhLaminin-521 offre également une efficacité optimale de reprogrammation des cellules somatiques humaines ainsi qu’une survie des cellules souches pluripotentes humaines pendant les transitions de la dépendance à l’indépendance à un apport nourricier lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec le milieu Essential 8. Pour un kit combinant le milieu et le substrat, consultez le kit d’adaptation Essential 8™.rhLaminin-521 est :
Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8, la rhLaminin-521 fournit une matrice de culture robuste qui prend en charge l’adhérence et l’expansion de cellules souches pluripotentes pendant la transition des systèmes de culture dépendant d’un apport nourricier.
Reprogrammation efficace
Il a été démontré que la rhLaminin-521 augmente le nombre de colonies obtenues lors de la reprogrammation de fibroblastes humains, ce qui peut être important pour la modélisation in vitro des maladies.
Expansion confiante
La rhLaminin-521 est exprimée en blastocystes et fournit ainsi un environnement imitant la niche des cellules souches humaines.
Évolution facile
La rhLaminin-521 favorise la maintenance des cellules souches pluripotentes stables en tant que cellules simples en l’absence d’inhibiteurs ROCK.
Spécification
Cellules souches | |
Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire) | |
6 à 8 | |
Glace carbonique |
Sans xéno-contaminants | |
Matrice extracellulaire | |
Qualifiée CSEh | |
Sans xéno-contaminants |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ rhLaminin-521