Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rotor de rechange pour injecteurs Rheodyne™
Code produit. 10427534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 / 7067
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 / 9060
Injecteur Rheodyne modèles 7125 / 7126
Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteur Rheodyne 3725 / 3725i / 3725-038 / 3725i-038
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Matériau:
ETFE
PEEK
Vespel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10427534
Marque: Thermo Scientific™ 8125038
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Maintenez les performances de vos injecteurs d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour HPLC grâce à ces joints de rotor de rechange.
Utilisez les joints de rotor de rechange pour injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour maintenir les performances de vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Ces joints sont adaptés aux modèles d’injecteurs Rheodyne courants et sont disponibles en modèles Vespel, PEEK ou ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joints de rotor de rechange Vespel
Matériau Vespel
Description 8125-038
À utiliser avec (équipement) Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126