Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rotor de rechange pour injecteurs Rheodyne™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les joints de rotor de rechange pour injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour maintenir les performances de vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Ces joints sont adaptés aux modèles d’injecteurs Rheodyne courants et sont disponibles en modèles Vespel, PEEK ou ETFE.
Spécification
Spécification
| Type | Joints de rotor de rechange ETFE |
| Matériau | ETFE |
| Description | 9125-082 |
| À utiliser avec (équipement) | Rheodyne 9125 |