Learn More
Fil de rhénium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307767
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
50 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 cm
Pourcentage de pureté 99.97%
Odeur Odorless
Poids ≈16.52g/m
Forme Câble