missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de pentacarbonyle de rhénium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhenium pentacarbonyl chloride |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc |
Analyse élémentaire | 97.5% min. |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 361.71 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhenium pentacarbonyl chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'