Learn More
Chlorure de rhénium(III), Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS 13569-63-6
Formule moléculaire Cl3Re
Poids moléculaire (g/mol) 292.557
Numéro MDL MFCD00011196
Clé InChI LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
CID PubChem 83581
Nom IUPAC trichlororhénium
SMILES Cl[Re](Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366678
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013230.01
0.25 g
156.00€
0.25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356678
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013230.03
1 g
416.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used as a starting material for synthesis of rhenium complexes. ReCl3 can react with peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13569-63-6
292.557
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
83581
Cl[Re](Cl)Cl
Cl3Re
MFCD00011196
rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
trichlororhénium
Spécification
Rhenium(III) chloride
Rouge
Cl3Re
rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
trichlororhénium
83581
Odorless
Dark red powder
13569-63-6
Poudre
MFCD00011196
Soluble in water.
Cl[Re](Cl)Cl
292.557
292.56
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-987-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures