Learn More
Feuille de rhénium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhenium foil |
Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) thick |
CAS | 7440-15-5 |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Re |
Numéro MDL | MFCD00011195 |
Quantité | 25 x 25 mm |
Synonyme | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
Clé InChI | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Re] |