Learn More
Feuille de rhédium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 3,29 g/25 x 25 mm ; solide sous diverses formes
263.00€ - 930.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010309.FF
25 x 25 mm
263.00€
25mm
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11385769
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010309.FI
50 x 50 mm
930.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-15-5
186.21
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
23947
rhénium
Re
MFCD00011195
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CHEBI:49882
[Re]
Spécification
Rhenium
7440-15-5
99.97% (Metals basis)
MFCD00011195
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
rhénium
23947
Odorless
Argent à gris
Silver gray foil
Re
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
[Re]
186.21
CHEBI:49882
Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante