Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
Marque: Thermo Scientific™ 6000-110
Description
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
Spécification
Ferrule SST RheFlex 1/16 | |
Colonnes LC | |
5 / paquet |
Férule ; 5 Pk | |
Acier inoxydable |