Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Marque: Medchem Express HY-111498
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Spécification
RGX-104 hydrochloride | |
White | |
C34H34Cl2F3NO3 | |
DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
632.54 | |
99.14% | |
Solid |
610318-03-1 | |
Research | |
5 mg | |
O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl | |
632.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.