Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre contrôlé par température RFM-970T Peltier
Conçu pour des applications dans les secteurs chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des arômes et des parfums, ainsi que pour la recherche universitaire. Les réfractomètres contrôlés par la température Bellingham Stanley™ RFM970-T Peltier offrent une large plage de mesures et une nouvelle interface utilisateur tactile de 7 po.
Marque:  Bellingham Stanley™ 19-70
Code produit. 15563423
  • 14795.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0 à 100 Brix
Indice de réfraction : ±0,00002 ; Saccharose (°Brix) : ±0,02
Industries chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des arômes et des parfums ainsi que dans la recherche universitaire
±0,03 °C
Instrument : 24 VCC, ±5 %, < 2 A ; PSU externe : 100/240 V, 50/60 Hz (fourni)
1,30 à 1,70
Indice de réfraction : 0,000001 (sélectionnable jusqu’à 6 dp) ; Saccharose (°Brix) : 0,01/0,001
Conforme aux normes GLP, OIML ; ASTM D 5006, 1747, 2140, 1218 ; USP / EP / BP ; et aux exigences opérationnelles de la norme FDA 21 CFR partie 11
0°C ou 10°C en dessous de la température ambiante, la valeur supérieure à 80°C étant retenue
Vidéos
  • Bellingham and Stanley - 21 CFR Part 11 Compliance
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bellingham and Stanley - 21 CFR Part 11 Compliance
    • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
      • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration With Water
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration With Water
        • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Bellingham and Stanley - Touchscreen Technology
          Nom du produit
          Bellingham Stanley™ Réfractomètre contrôlé par température RFM-970T Peltier > Réfractomètre de paillasse contrôlé par température Peltier