Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
Code produit. 17875592 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire 1500/1800 mm
Armoire 900/1200 mm
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17875592
Marque: Labconco™ R3889212
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
  • Canopy Connection Kit with side exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Type de produit Canopy Connection Kit
Dimensions (L x l x H) extérieures 465 x 680 x 265 mm
À utiliser avec (équipement) Armoire 1500/1800 mm
Poids à l’expédition (métrique) 5.0 kg