Learn More
Euro Protection™ Lunettes-masques de soudure Revlux
Click to view available options
:
Monture verte
Description
- Monture en PVC
- Support de verres en ABS noir
- Ventilation indirecte
- Bandeau réglable
- Verres en protane 5
- Verres transparents et IR5
- Marquage de la monture 3 - 4 FT.
- Marquage des verres 2 - 1,2 FT.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166, EN 169, EN 170 |
| Teinte de la lentille | IR / PC 5.0 |
| À utiliser avec (application) | Soudage |
| Couleur de la monture | Vert |
| Comprend | Verres transparents et IR5 |
| Matériau de la monture | PVC |