Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID HP Silica Flash
Haute résolution pour des échantillons complexes ou difficiles à purifier
Marque:  BUCHI 145170200
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16320306
  • 210.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 20 pièces
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silica HP
20 Pc.
Superior Resolution for Complex or Difficult to Purify Samples
FlashPure
4 g
200 psig