Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID HP Silica Flash
Haute résolution pour des échantillons complexes ou difficiles à purifier
Marque: BUCHI 145170204
Includes: 12 pièces
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silica HP | |
12 Pc. | |
Superior Resolution for Complex or Difficult to Purify Samples |
FlashPure | |
80 g | |
200 psig |