Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18 Flash
Efficace pour composés apolaires
Marque:  BUCHI 145164430
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16370296
  • 960.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 1 pièce
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silica - C18
330 g
100 psig
Cartouche
Composés non polaires
FlashPure