Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable et kit de filtre à particules P3
Ce kit pratique et prêt à l’emploi comprend un demi-masque respiratoire réutilisable 3M™, un filtre P3 et un préfiltre, le tout dans une boîte de rangement réutilisable.
780.00€
Spécification
Type de produit | Pack de respirateur prêt à l’ emploi |
---|---|
Comprend | Demi-masque réutilisable de 3M™, filtre P3 et préfiltre |
Quantité | 10/Carton |
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17786983
|
3M™
7100265070 |
HF-3011 | S |
780.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17756993
|
3M™
7100265235 |
HF-3021 | M |
780.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17796983
|
3M™
7100265071 |
HF-3031 | L |
780.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™, 1 filtre à particules 3M™ PF10 P3 RD DT-1135E, 1 préfiltre 3M™ SC-6600 et 1 support de préfiltre 3M™ SC-6602
- Assure une protection P3 contre les particules
- Livré dans une boîte de rangement pratique et réutilisable
Spécification
Pack de respirateur prêt à l’ emploi | |
Demi-masque réutilisable de 3M™, filtre P3 et préfiltre | |
10/Carton |