Learn More
3M™ Bouchons d’oreille
Click to view available options
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Modèle:
1261
1271
Conditionnement:
300 paires
Description
- Bénéficiez d'une protection auditive confortable et durable avec les bouchons d'oreille 3M™ série 1200.
- Ces bouchons d'oreille réutilisables réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 25 dB ; ils sont entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2.
- Ils sont fabriqués à partir d'un élastomère thermoplastique (TPE) doux et durable. Leur conception à triple collerette de forme conique leur permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, offrant un ajustement sûr et confortable. Le design de la tige permet une insertion et un retrait simples, pratiques et hygiéniques.
- Ils sont fournis avec un étui de rangement robuste doté d'une attache pour ceinture, ce qui vous permet de les garder propres et d'éviter de les perdre.
- Les bouchons d'oreille 3M™ 1261 sont disponibles en versions à sonde pour une utilisation avec le système de validation 3M™ E-A-RFit™.
Specifications
Specifications
| Dimensions | Standard |
| Modèle | 1261 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Plug Shape | À rebord |
| Jetable | Reusable |
| Metal Detectable | No |
| Diélectrique | No |
| Mounting | No |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction