Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 14 ou plus
Acier inox avec toile métallique
Marque: RETSCH 60.150.000425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
2 in | |
425 μm | |
ASTM E11 | |
Acier inoxydable | |
40 | |
203 mm |
5,08cm | |
Tamis | |
8 po | |
Maillage 40 | |
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. | |
Acier inoxydable |