Learn More
RETSCH Tamis de test  : mailles 14 ou plus
Acier inox avec toile métallique
Marque:  RETSCH 60.150.000020
Code produit. 10014791
  • 1090.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 po
20 μm
ASTM E11
Acier inoxydable
635
203 mm
5,08cm
Tamis
8 po
Maillage 635
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.