Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur planétaire à billes PM 100
Code produit. p-3040338 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Agate
Oxyde de zirconium
Diamètre (métrique):
0,2 cm
0,3 cm
1 cm
2 cm
À utiliser avec (application):
Idéal pour le broyage colloïdal
Idéal pour le broyage standard
Conditionnement:
1 pièce
500g
Code produit. 11797044
Marque: RETSCH 22.455.0011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les broyeurs planétaires à billes PM 100 et PM 200 Retsch
  • Dans différents diamètres et matériaux
  • Petites billes proposées pour broyage colloïdal
Spécification
Type de produit Boulet de broyage
Capacité (impériale) 4,05 oz.
Capacité (métrique) 120 mL
Diamètre (impériale) 0,11 in
Diamètre (métrique) 0,3 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le broyage colloïdal
À utiliser avec (équipement) Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg