Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Bols de broyage
Code produit. p-317242 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Capacité (métrique):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume d’échantillon (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15739089
Marque: RETSCH 01.462.0213
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 400
Différents matériaux et tailles
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (impériale) 0,84 oz.
Capacité (métrique) 25 ml
Type de bouchon Bouchon vissé
À utiliser avec (application) Idéal pour un broyage étanche
À utiliser avec (équipement) Broyeur-mélangeur MM 400
Matériau Acier inoxydable
Granulométrie 6 mm
Volume d’échantillon (impérial) 0,33 oz.
Volume d’échantillon (métrique) 10 mL