Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Bols de broyage
Shop All Retsch Products
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Capacité (métrique):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume d’échantillon (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
Unit Size:
1 pièce
Description
Différents matériaux et tailles
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (impériale) | 0,84 oz. |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Type de bouchon | Bouchon vissé |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour un broyage étanche |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur-mélangeur MM 400 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |
| Granulométrie | 8 mm |
| Volume d’échantillon (impérial) | 0,33 oz. |
| Volume d’échantillon (métrique) | 10 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction