Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Bols de broyage
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Capacité (métrique):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume d’échantillon (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Différents matériaux et tailles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (impériale) | 1,18 oz. |
| Capacité (métrique) | 35 mL |
| Type de bouchon | Bouchon vissé |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour un broyage étanche |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur-mélangeur MM 400 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |
| Granulométrie | 6 mm |
| Volume d’échantillon (impérial) | 0,5 oz. |
| Volume d’échantillon (métrique) | 15 mL |