Learn More
RETSCH Sécheur à lit fluidisé TG 200
Code produit. 11722305 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
40°C à 150°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11722305
Marque: RETSCH 70.760.0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sécheur de poudres à lit fluidisé
• Séchage rapide et uniforme, jusqu'à 150°C
• Couvercle à fermeture rapide
• Mémoire 9 programmes
• Applications
• Séchage de composés organiques et minéraux tels que sol, engrais, calcaire, céréale, tabac, thé, lessive
• Evaluation des conditions de séchage des produits pharmaceutiques, chimiques ou alimentaires avant traitement sur séchoir industriel
• Avantages
• Chaque particule est balayée dans un flux d'air chaud.Le brassage d'air garantit l'homogénéité du séchage
• Temps de séchage court réglable de 5 à 99 min ou en mode continu
• Indication mesure/consigne de la température, du temps et de la puissance de ventilation sur écran LCD
• Séchage intermittent avec phases de séchage et pauses successives
• Mémoire 9 programmes
• Sécheur de poudres
• Accessoires obligatoires chambre et poche filtrante.
Spécification
Type Sécheur à lit fluidisé
Plage de températures (métrique) 40°C à 150°C
Comprend Couvercle à pince confortable avec sachet filtrant
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz